Nitrilhandskar för renrum från VWR Collection
NYHET!
Byt renrumshandskar från latex till nitril med de nya nitrilhandskarna från VWR Collection.
- Hög draghållfasthet och kemikalieresistens mot många lösningsmedel, syror och baser
- Dubbelförpackade i förseglade renrumspåsar av polyeten (100 st/innerpåse; 10 innerpåsar i en påse/kartong). Sterila handskar är individuellt förpackade (50 par i en innerpåse, 4 innerpåsar i en påse/kartong)
- Extraherbara ämnen, mätt enligt IEST-RC-CC005.3
- Sterila handskar: endotoxinnivå < 20 EU/handske
- I enlighet med PPE direktivet (89/686/EEG) och EN 374
- Innehåller inte naturgummilatex