Rengöringsverktyg för isolatorer
NYHET!
Särskilt utformat för isolatorer och andra små, svåråtkomliga utrymmen
- Skaft med låg vikt som är enkelt att använda även med en hand
- Låg profil och vridbart huvud underlättar rengöring på svåråtkomliga platser
- Paddelhuvudet möjliggör konsekvent moppning på olika ytor utan att rengöringen påverkas och är utformat för snabbt moppbyte under arbetet
- De rundade kanterna rengör hörnen i isolatorer och förhindrar att ytorna repas eller skadas
- Olika typer av skaft och moppar, sterila och osterila finns
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
Benämning | Förp. | Art.nr | Pris nu | Antal | |
---|---|---|---|---|---|
AlphaMop™ rengöringsverktyg för isolator | 1 mopp/förp.; 2 skaft (18" och 24"); 1 skumplatta i polyester & 6 moppöverdrag i polyester |
129-0273E | |||
Sterila Mini AlphaMop™ polyester överdrag och skumplattor | 125 överdrag och 25 plattor/förp. |
141-1046E | |||
Sterilt rengöringsverktyg för isolatorer, mikrofiberöverdrag & polyesterskumplattor | 5 överdrag och 1 platta/påse; 25 påsar/förp. |
141-1047E | |||
Mini AlphaMop, extra skumplattor i polyester | 10/förp. (10) 1 x 100 st. | 129-0275E | |||
AlphaWipe® utbytesöverdrag (ISO klass 4–8) | 150 moppöverdrag/förp.; 25 överdrag/innerpåse; 6 innerpåsar/förp. | 129-0276E | |||
Mini-AlphaMop™ rengöringsverktyg för isolatorer, extraset i polyester (ISO klass 4–8) | 150 moppöverdrag/förp.; 25 överdrag/innerpåse; 6 innerpåsar/förp.; 6 skumplattor/förp. | 141-1058E |