Förbrukningsvaror för endotoxinkontroll
VWR lösningar för minskad biobörda och kontroll av endotoxinnivåer i tillverkningsprocessen
- Sterila alkoholer och desinfiseringsmedel (tillgängligheten kan variera beroende på land, kontakta VWR kundservice för mer information)
- Amplitude™ Kappa™ Sterile LE, torra non woven torkdukar, prisvärda, dubbelförpackade i förpackningar med 25st., med endotoxingräns 20 EU per torkduk
- Polynit Heatseal Sterile LE, torra polyesterdukar, med förseglade kanter, halvvikta, trippelförpackade i förpackningar med 10 st., med endotoxingräns 1 EU per torkduk
- PROSAT® Sterile PS-911 LE, polypropylendukar förindränkta med 70 % IPA av farmaceutisk kvalitet och 30 % avjoniserat vatten, dubbelförpackade i återförslutbara påsar med 30 st., med endotoxingräns 20 EU per torkduk
- PROSAT® Sterile Polynit Heatseal LE, polyesterdukar med förseglade kanter förindränkta med 70 % IPA av farmaceutisk kvalitet och 30 % avjoniserat vatten för injektion (USP), trippelförpackade i återförslutbara påsar med 10 st., med endotoxingräns 1 EU per torkduk
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
Benämning | Material | Torra/förindränkta | Förpackade | Förp. | Art.nr | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amplitude™ Kappa™ Sterile LE torkdukar; 23x23 cm, <20 EU/torkduk | Non woven polyester/lyocell blandning | Torra | Dubbelförpackade, 40x25 torkdukar | 1 000 | 115-1863E | |||
Amplitude™ Kappa™ Sterile LE torkdukar; 30x30 cm, <20 EU/torkduk | Non woven polyester/lyocell blandning | Torra | Dubbelförpackade, 40x25 torkdukar | 1 000 | 115-1864E | |||
Polynit Heatseal Sterile LE torkdukar; 23x23 cm, <1 EU/torkduk | Stickad polyester med förseglade kanter | Torra | Trippelförpackade, 50x10 torkdukar | 500 | 115-2438E | |||
PROSAT® Sterile PS-911 LE torkdukar; 23x28 cm, <20 EU/torkduk | Non woven polypropylen | 70 % IPA av farmaceutisk kvalitet och 30 % avjoniserat vatten | Dubbelförpackade, 36x30 torkdukar | 1080 | 115-2439E | |||
PROSAT® Sterile Polynit Heatseal LE torkdukar; 23x23 cm, <1 EU/torkduk | Stickad polyester med förseglade kanter | 70 % IPA av farmaceutisk kvalitet och 30 % vatten för injektion | Trippelförpackade, 55x10 torkdukar | 550 | 115-1424E | |||
PROSAT® Sterile Polynit Heatseal LE torkdukar; 30x30 cm, <1 EU/torkduk | Stickad polyester med förseglade kanter | 70 % IPA av farmaceutisk kvalitet och 30 % vatten för injektion | Trippelförpackade, 30x10 torkdukar | 300 | 115-2440E |