Dispenserings- och avfallsenhet för renrum
Den fristående dispenserings- och avfallsenheten är en utmärkt kombinationsenhet i befintliga eller nya omklädningsrum för renrum.
- Modern och snygg design
- Lämplig för all renrumsbranscher
- Modulbaserad, enkel att installera
- Konstruktionsmaterial: rostfritt stål 304L med elektropolerad yta
- Behöver inte fästas på väggen
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
Benämning | BxDxH (mm) | Art.nr | Pris nu | Antal | |
---|---|---|---|---|---|
Dispenser med 4 fack | 800x205x600 | 134-0504E | |||
Avfallsskåp | 800x430x900 | 134-0486E | |||
Ram för koppling av dispenser till skåp | – | 134-0487E |