AlphaTec® isolatorhandskar från Ansell, tillverkade i revolutionerande EPDM material
Öka skyddet och minska handskbyten med AlphaTec® EPDM och EPDM+ isolatorhandskar, specialutformade för life science applikationer
AlphaTec® EPDM och EPDM+ isolatorhandskar från Ansell ger starkt skydd och är tåliga, utan att kompromissa med komfort, smidighet eller taktil känslighet. Unik vit EPDM+ med dubbla lager som underlättar detektering av revor, för life science applikationer där visuell identifiering av revor och föroreningar är av avgörande betydelse.
- Hög och jämn kvalitet, finns i två färger: svart EPDM och vit EPDM+
- Säkerställd efterlevnad av FDA:s regler för livsmedelskontakt (FDA CFR21)
- Lämpliga för användning med många olika kemoterapimediciner
- Avsedda för upprepad sterilisering – behöver inte bytas ut så ofta
- Bekväma med god fingerrörlighet och taktil känslighet
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
Storlek | Färg | Längd | Tjocklek | Ø | Art.nr | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medelvikt | ||||||||
9,5 | Svart | 800 mm | 0,4 mm | 203 mm | 112-4342E | |||
11 | Svart | 800 mm | 0,4 mm | 203 mm | 112-4341E | |||
9,5 | Svart | 800 mm | 0,4 mm | 250 mm | 112-4467E | |||
11 | Svart | 800 mm | 0,4 mm | 250 mm | 112-4466E | |||
11 | Svart | 800 mm | 0,4 mm | 300 mm | 112-4471E | |||
11 | Svart | 800 mm | 0,4 mm | 300 mm | 112-4470E | |||
Hög vikt | ||||||||
9,5 | Svart | 800 mm | 0,6 mm | 203 mm | 112-4344E | |||
11 | Svart | 800 mm | 0,6 mm | 203 mm | 112-4343E | |||
9,5 | Svart | 800 mm | 0,6 mm | 250 mm | 112-4469E | |||
11 | Svart | 800 mm | 0,6 mm | 250 mm | 112-4468E | |||
9,5 | Svart | 800 mm | 0,6 mm | 300 mm | 112-4473E | |||
11 | Svart | 800 mm | 0,6 mm | 300 mm | 112-4472E | |||
EPDM, med foder | ||||||||
9,5 | Vit | 800 mm | 0,5 mm | 203 mm | 112-4475E | |||
11 | Vit | 800 mm | 0,5 mm | 203 mm | 112-4474E | |||
9,5 | Vit | 800 mm | 0,5 mm | 250 mm | 112-4477E | |||
11 | Vit | 800 mm | 0,5 mm | 250 mm | 112-4476E | |||
9,5 | Vit | 800 mm | 0,5 mm | 300 mm | 112-4479E | |||
11 | Vit | 800 mm | 0,5 mm | 300 mm | 112-4478E |