NeutraKlean – nytt sterilt bruksfärdigt rengöringsmedel från Contec
Du kan alltid vara förvissad om att dina renrum av klass A och B hålls rena med det här nya sterila rengöringsmedlet
- Skonsam mot ytor: neutralt pH, sammansättning som ger låg nivå av rester
- Skonsam mot människor och miljön: ingen CLP-faroklassificering
- Lätt att använda: avrivbara påsar, ingen ytterligare spädning krävs, finns i 1 l sprejflaska och 5 l behållare
- Sammansättning med renat vatten (Ph. Eur.)
- Validerad gammastrålning, minst 25 kGy
- Hållbarhet på 2 år i oöppnad förpackning och hållbarhet vid användning på 6 månader för 1 l bag-in-bottle-förpackning
Logga in för att se avtalspriser och tillgänglighet.
Benämning | Förp. | Art.nr | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|
NeutraKlean steril sprej | 6x 1 l | 141-1305E | |||
NeutraKlean steril behållare | 2x 5 l | 141-1306E |