DuPont™ Tyvek® produkter
Tyvek® är ett unikt, non-woven-material som har ett inbyggt skydd redan från start. Inga filmer, inga laminat kan nötas bort eller försvinna med tiden – Tyvek® behåller sin skyddseffekt. Tyvek® skyddsplagg är framtagna för en optimal balans mellan skydd, hållbarhet och komfort, och är idealiska för ett stort antal arbetsuppgifter. Från spraymålning till hantering av bly- eller asbesthaltigt avfall: den ergonomiska designen hjälper personalen att jobba säkert och effektivt i tuffa förhållanden. Plaggen innehåller inga fillers eller tillsatser, och är silikonfria.
Tyvek® 500 Xpert
Här sätts en ny skyddsstandard i kategorin typ 5 och 6, tack vare utökat skydd och bättre komfort. Plaggen i Tyvek® består av non-woven polyeten med hög densitet, och skapar en perfekt balans mellan skydd, hållbarhet och komfort.
Tyvek® 500 Labo
Skyddar bäraren och processerna på laboratorier och i renrumsmiljö. Tyvek® släpper igenom både luft och vattenånga men stöter bort vattenbaserade vätskor och aerosoler.
Tyvek® 600 Plus
Skyddar bäraren och processerna på laboratorier och i renrumsmiljö. Tyvek® släpper igenom både luft och vattenånga men stöter bort vattenbaserade vätskor och aerosoler.
Video
Tyvek® gör skillnad
DuPont™ Tyvek® ger den perfekta balansen mellan skydd, hållbarhet och komfort.
Litteratur
DuPont personligt skydd
Produktkatalog