DuPont™ Tychem® handskar
Håll dig till ett skydd du kan lita på. Ända ut i fingertopparna! Ett nytt sortiment skyddshandskar från DuPont som kompletterar utbudet av Tychem-plagg. Tychem® kemikalieskyddsplagg från DuPont är välkända för sina egenskaper mot farlig kemisk exponering för organiska och oorganiska ämnen. För bästa möjliga skydd ända ut i fingerspetsarna utökar DuPont sina sortiment av kemikalieskydd med det nya handskprogrammet Tychem®, för perfekt kompatibilitet med de heltäckande overallerna.
DuPont™ Tychem® NP530
Dubbeldoppad neopren över naturgummi. För exakt hantering i lösningsmedelshaltiga förhållanden. Neopren över naturgummi stärker känsligheten, och minskar tröttheten i händerna.
DuPont™ Tychem® NT430
Mycket bekväm hybridnitril. Perfekt för arbete i fuktiga eller feta förhållanden och för smådelshantering. Godkänd för livsmedelshantering.
DuPont™ Tychem® NT480
Designed to last and reduce fatigue. Ideal for working safely in damp or greasy environments. Flock-lined with an ergonomic design for enhanced comfort.
DuPont™ Tychem® NT420
Mycket motståndskraftig engångshandske, skyddar mot de flesta oljor, fetter och kolväten. Perfekta för jobb som kräver kemikalieskydd, samtidigt som känsligheten måste bibehållas. Rekommenderas för livsmedelskontakt, laboratorier och smådelshantering.
Video
DuPont™ Tychem® handskar
Handskserie Tychem® för förbättrad kompatibilitet med vårt utbud av personlig skyddsutrustning.