DuPont™ Tychem® plagg
Tychem®-plaggen har mycket låg vikt och skyddar mot kemiska och biologiska faror. Ett dödligt hot kan komma från annat håll än bränder eller vapen. Ett omfattande skydd mot låga nivåer av farliga kemikalier, toxiska gaser och biologiska faror levereras av plaggen tillverkade av DuPont™ Tychem®. Tychem® är ett innovativt materialsortiment. Ett flertal barriärskikt skyddar mot kemiska och biologiska faror. Materialet har laminerats på Tyvek® för hållbarhetens skull och utgör en robust lösning med en hög kemikaliebarriär och en osannolikt låg vikt.
Tychem® 6000 F FaceSeal
Mycket god passform i kombination med det tillförlitliga skyddet Tychem®. DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Heltäckande overall med huva, gummitätning på huvan med tät passform runt respiratorn.
Tychem® 2000 C
Tychem® 2000 C-plaggen drar fördel av styrkan hos Tyvek®, och en polymerskiktsbeläggning för att ge ett gott genomträngningsskydd mot många olika oorganiska kemikalier och biologiska faror (även under tryck).
Video
Litteratur
DuPont personligt skydd
Produktkatalog