DuPont™ ProShield® produkter
Med ett mjukt material och briljant andningsaktivitet skyddar de heltäckande ProShield®-overallerna från DuPont mot icke-farliga partiklar och lätta vätskestänk.
Proshield® 20
Baseras på SMS-teknik; andningsaktiv heltäckande lättviktsoverall för skydd på instegsnivå typ 5, 6. Plaggen i ProShield® 20 är idealiska för den som behöver skydd mot smuts och föroreningar vid lättare arbete och andra branscher.
Proshield® 20 SFR
En lösning som skyddar dig och dina flamresistenta arbetskläder därunder. ProShield® 20 SFR ger ett begränsat skydd mot flamspridning (index 1) förutom skydd mot partiklar och begränsade vätskestänk, eller sprayer av vattenbaserade vätskor.
Proshield® 8 Proper
Overallerna ProShield® 8 är bekväma, eftersom materialet tillåter luft och vattenånga att passera. ProShield® 8 Proper kan återanvändas ett flertal gånger, och kan också tvättas upp till sju gånger.