Masterflex L/S & I/P drifter med Advanced Networking & Communication
Mer pumpkontroll än någonsin förr
Nya funktioner för utvalda Masterflex L/S & I/P drivenheter
- Ethernet/IP alternativ
- Profibus-alternativ
- Bluetooth
- Molnbaserad övervakning.
Alla enheter är utrustade med Masterflex sensorteknik för öppet huvud, och kan ta emot samtliga Masterflex® L/S® eller I/P® pumphuvuden, och använda slangar ur branschens bredaste urval av kraftfulla material.
Kontroller av processautomatisering
Integrera din pump enkelt i befintliga system
- Gemensamt industriprotokoll via Ethernet/IP
- Kompatibelt med dagens avancerade automatiserade kontrollsystem
- Electronic Data Sheet (EDS) tillhandahålls utan extra kostnad
Fjärrövervakning
Fjärrövervaka din pump
- Övervaka din pump från en iOS-kompatibel platta eller smartphone via Bluetooth
- Molnövervakning genom Ethernet-anslutning för pumpverifiering och larm
- USB-protokoll för Pc-anslutbarhet och kommunikation
Behöver du mer information eller hjälp med att hitta perfekta produkter för just dina behov?
Våra experter hjälper dig.