MasterSense™ smarta peristaltiska pumpar
Utformade för dagens kritiska processtillämpningar och för morgondagens bioläkemedelsbransch
Jämför pumpalternativIntuitivt och innovativt
- Integrerade sensorer övervakar vätsketrycket och varnar innan det uppstår risker för processfel
- Lagra och hämta standardprotokoll med tryggad kontinuitet
- Intuitiv digital pekskärm med optimerad menynavigering och programingång, även med våta handskar på!
- MasterSense drivenheter har 3 åtkomstskikt, för olika nivåer av programmering, samtliga med lösenordsskydd, vilket uppfyller GMP best practices
Enkelt och exakt
- Driftslägena är kontinuerlig drift, volymdispensering och tidsdispensering
- Batchstyrning och intervall/av-tid i volym- och tidslägen
- Kvalitativ slangkalibrering ser till att slangen kalibreras exakt
- En grafisk indikator talar om när slangen är optimalt kalibrerad
Anslutet och smart
- Möjligheter till anslutbarhet och kontroll inklusive EtherNet/IP, Profibus, analog fjärrstyrning samt seriell styrning
- MasterflexLive® gör det möjligt att övervaka pumpdriften via molnet - via PC eller mobil enhet
- Over-the-air-firmware-uppdateringar ser till att ditt MasterSense-pumpsystem har de senaste funktionerna och möjligheterna
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Fjärrövervaka din process via PC eller mobil enhet.
MasterflexLive möjligheter till fjärrövervakningJämför MasterSense pumpar
![]() |
Masterflex® B/T® MasterSense™ processpump för bioläkemedel
|
högsta flöde 0.65 till 42 LPM |
tryck upp till 35 psi |
Anslutbarhet EtherNet/IP, Profibus, analog fjärrstyrning, seriell styrning, plus MasterflexLive |
![]() |
Masterflex I/P MasterSense™-pumpar
|
HÖGT FLÖDE 0,001 till 26 LPM |
tryck upp till 40 psi (2.7 bar) |
Anslutbarhet EtherNet/IP, Profibus, analog fjärrstyrning, seriell styrning, plus MasterflexLive |
![]() |
Masterflex® L/S® MasterSense™-pumpar
|
medelhögt flöde 0.001 till 3400 ml/min |
tryck upp till 150 psi (10.3 bar) |
Anslutbarhet EtherNet/IP, Profibus, analog fjärrstyrning, seriell styrning, plus MasterflexLive |
![]() |
Masterflex L/S MasterSense fyllnings-/förslutningspumpsystem med Masterflex Ultrapharm pumphuvud
|
medelhögt flöde 0,0006 till 19 LPM |
tryck upp till 150 psi (10.3 bar)? |
Anslutbarhet EtherNet/IP eller Profibus, plus MasterflexLive eller analog fjärrstyrning |
Fler pumpalternativ med avancerad pekskärmsdrift
![]() |
Ismatec® Reglo digitala flerkanalspumpar
|
Lågt flöde 0.0001 till 68 ml/min *beroende på patrontyp |
tryck upp till 35 psi |
Anslutbarhet EtherNet/IP, analog fjärrstyrning, seriell styrning, plus MasterflexLive |
![]() |
Ismatec Reglo digital Miniflex® Pumpar
|
Lågt flöde 0.004 till 365 ml/min |
tryck upp till 35 psi |
Anslutbarhet EtherNet/IP, analog fjärrstyrning, seriell styrning, plus MasterflexLive |
![]() |
Ismatec Reglo digital växelpumpdrivenhet
|
Medelhögt flöde 1.7 till 5850 ml/min |
tryck upp till 300 psi (20.7 bar) |
Anslutbarhet EtherNet/IP, analog fjärrstyrning, seriell styrning, plus MasterflexLive |
![]() |
Ismatec Reglo digital kolvpumpsdrivenhet
|
Lågt flöde 0.025 till 75 ml/min |
tryck upp till 100 psi (6.9 bar) |
Anslutbarhet EtherNet/IP, analog fjärrstyrning, seriell styrning, plus MasterflexLive |
Hitta ditt kompletta pumpsystem
Masterflex pumpurvalsverktyg, för snabb hjälp för dina behov
Starta nu