Masterflex® slangar för peristaltiska pumpar
Acceptera inga surrogat —
precisionsextrusion och pumptestade formler framtagna för att lämna högsta kvalitet avseende slanglivslängd, sug- och tryckpumpning.
Masterflex-märkets pumpslang är specialanpassad till Masterflex-pumparna och framtagen för en lång brukstid i tillämpningar med peristaltiska pumpar. Spårbarheten sörjer för noggrannhet och repeterbarhet.
Handla efter pumpslangsserie
Se Masterflex urvalsguide för pumpslangar
Bästa slangformlerna
Silikon
Branschstandard inom biologiska läkemedel
C-Flex
För aseptisk tätning, svetsning och andra biologiska tillämpningar
Puri-Flex
Överlägsen pumplivslängd och biokompatibiltet. Garanterat lagerbestånd
PharMed BPT
Betrodd produkt för peristaltiska och farmaceutiska tillämpningar
PTFE
Absolut kemikalieresistens och resistens mot hög värme
Chem-Durance
Briljant kemikalieresistens, pumplivslängd och biokompatibilitet
Tygon E-LFL
Längsta pumplivslängden av alla Tygon-formler
Viton
Idealisk för erforderlig FDA-uppfyllelse och överlägsen kemikaliekompatibilitet
Kundanpassade tjänster och verktyg
Anpassade lösningar
Samverkan för anpassade pumpar – vi gör verklighet av idéer sedan mer än 50 år.
Läs mer
Kundanpassad, måttbeställd slang
Vi har den flexibilitet som krävs för att klara dina behov och hjälpa dig spara både tid och pengar. Välj slangtyp, längd och kvalitet.
Läs mer
Andra utvalda kategorier
Hur man verifierar slangkompatibiliteten
Väg och mät
längden och diametern på slangprovet
Sänk ned
Använd ett slutet kärl och låt provet ligga i vätskan i 48 timmar
Gör en ny vägning och mätning,
och undersök provet avs. svällning, sprödhet eller annan försämring
Testa i pump
vid faktisk temperatur, vakuum/tryck eller andra driftsförhållanden
OBS: bio-slangformlerna PharmaPure och Chem-Durance är extruderade gemensamt med olika inner- och yttermaterial och kräver modifierade testmetoder. Kontakta Masterflex®, en del av Avantor, för instruktioner avs. kemisk testning. Se vår databas över kemikalieresistens.
Behöver du mer information eller hjälp med att hitta perfekta produkter för just dina behov?
Våra experter hjälper dig.