Quantus stövelskydd
Egenskaper:
- Blixtlås på framsidan
- Elastiska band på baksidan med tryckknappar för justering
- Justerbart snäppfäste vid fotens ovansida
- Ljusgrå plastsula (Maestro) i hög modell (robust, vattentät, autoklaverbar)
- Polyesterbandförstärkning mellan sulan och texturen
- Storlekar: S–XL
Tillval:
- PES-band i knä- och vristhöjd
- Extra klämma vid fotens ovansida
Quantus® stövelskydd Plus Q-D
Egenskaper:
- Blixtlås av plast, dolt och förskjutet åt sidan (utåt)
- Damaskförslutning längst upp som justeras med PES-tejp och spänne
- Två flikar som fungerar som guide för PES-tejpen i kanten av damasken
- Klämfäste vid fotens ovansida
- Dubbel förstärkning av yttertyg på damasken
- Förstärkning mellan sulan och texturen, tillverkad av CONTROL-material (vitt)
- Låg ljusgrå nitrilplastsula, CRS-BA, (ergonomiskt gjuten, ruggad yta, stabil, vattentät, autoklaverbar)
- Storlekar: S–XL
Contact us