Quantus overaller
Egenskaper:
- Fällsömmar för väl förslutna och säkra täckta sömmar
- Blixtlås av plast på framsidan (dubbelt täckt)
- Hög krage med tryckknapp
- Insytt midjeband av gummi, justerbart med hjälp av en knapp
- Bekväm raglanmodell
- Antistatiska stickade muddar som ärmförslutningar
- Med justerbara benförslutningar med tryckknappar
- Tryckknappar till vänster på bröstet, vitt PES-band (B x H) 12 cm x 2 cm
- Sydd kraglapp med etikett
- Hängare i kragen
Extra funktioner:
- Antistatiska stickade muddar vid vristerna
- Band av renrumstyg (med/utan tryck)
- Individuellt tryck: företagslogotyper, namn, koder osv.
- Fäste för pennor, mobiltelefoner, id-handlingar osv. (Storlek: (B x H) 8 cm x 4 cm)
- ESD-funktionsmodeller kan fås på begäran
- Kombinerad overall: Overall med integrerad platt huva inklusive öronnät, öppet synfält och fyra tryckknappar på framsidan för justering. Huvan kan även justeras på baksidan med hjälp av tryckknappar
Storlekar: XXS–XXXL, finns även i specialstorlekar!