Quantus underkläder
För optimering av Quantus® klädsystem rekommenderar vi användning av funktionella underkläder (underställ).
Blandningar av polyester, mikrofiber eller bomull/polyester av hög kvalitet som minimerar antalet lösa fibrer finns. Ytterligare komfort uppnås genom optimal fukt- och värmetransport.
Förutom fysiska aspekter och komfort blir sådant som slitstyrka, CI-krav och moderna snitt och färger allt viktigare när man väljer underkläder.
Quantus sortiment av underkläder omfattar:
- Tröjor (lång ärm)
- T-shirt (kort ärm)
- Byxor
- Jackor
- Strumpor
Material för Quantus underkläder
Modellöversikt för Quantus underkläder
Storleksguide för Quantus underkläder
Standardunderställ
Tröja (lång ärm med stickade muddar), t-shirt (kort ärm) och byxa (med gummiband i höjd med vristen). Tillverkade av mikrofiber, antimikrobiell yta
AreaDress
Rock och byxor. Antistatbehandlade med antimikrobiell yta. En mjukare och skönare känsla, med tätsittande förslutning och utmärkt andningsförmåga.
Strumpor
Strumpor med hög slitstyrka som kan tvättas i 30 °C.