Quantus rock
Egenskaper:
- Fällsömmar för tät och säker sömförslutning
- Med tryckknappar på framsidan
- Hög krage med tryckknapp
- Bekväm raglanmodell
- Antistatiska stickade muddar
- Tryckknappar till vänster på bröstet, vitt PES-band
- Bröstficka på vänster sida
- Två höftfickor
- Sydd kraglapp med etikett
- Hängare i kragen
Storlekar: XXS–XXXL
Extra funktioner:
- Tvåvägsblixtlås på framsidan (dubbelt täckt) (Quantus Control-modellen)
- Båda versionerna (tryckknappar, blixtlås) kan även erhållas utan fickor
- Band av renrumstyg (med/utan tryck)
- Individuellt tryck: företagslogotyper, namn, koder osv.
- Fästen för pennor, mobiltelefoner, id-handlingar osv.
Contact us