Quantus kläder
Kontakta oss för mer information om vilka modeller som är tillgängliga i respektive material och storlekar.
Material (overaller, huvor, ansiktsmasker, sko- och stövelskydd, rockar)
Modellöversikt
Grundat på vår långvariga erfarenhet har vi utvecklat nya material som ger olika egenskaper (för specifika renrumstillämpningar med stänkskydd, flamskydd, stickbeständighet, ESD-egenskaper osv.). Kontakta oss för mer information om vilka modeller som är tillgängliga i respektive material och storlekar.
Storleksguide
Rockar
Med tryckknappar eller blixtlås (Quantus Control-modellen), med eller utan fickor.
Overaller
Overaller med fällsömmar för väl förslutna och säkra täckta sömmar. Med huva med ansiktsöppning och ansiktsmask samt i en kombiversion med integrerad platt huva eller särskild ESD-funktion.
Ansiktsmasker
Med tryckknappar eller kardborrband för fastsättning på huvor
Mössor
Mössa i "skyddsmössemodell" med resårband för storleksjustering och tryckknappar för justering av vidd.
Huvor
Med optimal passform tack vare justering av vidden på baksidan, skydd för axlarna och tryckknappar som du kan använda för att knäppa fast ansiktsmasken på sidan av huvan.
Stövelskydd
Optimal passform tack vare justeringsreglage längst upp, vid fotens ovansida samt i knä- och vristhöjd, med robust, vattentät och autoklaverbar sula.
Skoskydd
Resårband på ovansidan, justering av vidd, dubbel förstärkning. Med stabil och vattentät plastsula.