Utrustning för våtbehandling
Egenskaper:
- Självbärande konstruktion med fastsvetsade 20 mm polypropylenpaneler
- Du kan få paneler av rostfritt stål eller naturligt polypropylen
- Extraktion från ytan sker via den perforerade arbetspanelen
- Uppsamlingstråg med luftkanaler, fastsvetsade i höljet
- Uppsamlingstrågets botten sluttar 2 % lateralt mot baksidan
- Uppsamlingstråg med grov sil
- Syrabad, sköljare, sköljbad osv. kan integreras vid behov
- Underdelen är försedd med vikdörrar. Extraktion från underdelen sker på liknande sätt som via den perforerade panelen
- Basen kan också placeras på fötter av rostfritt stål som kan justeras i höjdled
- Grundläggande anslutningar för tillförsel är placerade på bänkens baksida
- Element för drift och visning är väl synliga på framsidan i bordshöjd
- Det genomskinliga höljet skyddar mot sprejat vatten
Mått:
Modell: CT 975
Bänkbredd: 975 mm
Antal arbetspaneler/tråg: 2
Bänkdjup: 695 eller 850 mm
Dörrbredd: 675 mm
Modell: CT 1280
Bänkbredd: 1 280 mm
Antal arbetspaneler/tråg: 3
Bänkdjup: 695 eller 850 mm
Dörrbredd: 780 mm
Modell: CT 1585
Bänkbredd: 1 585 mm
Antal arbetspaneler/tråg: 4
Bänkdjup: 695 eller 850 mm
Dörrbredd: 1 085 mm
Modell: CT 1890
Bänkbredd: 1 890 mm
Antal arbetspaneler/tråg: 5
Bänkdjup: 695 eller 850 mm
Dörrbredd: 1 390 mm
Contact us