Luftdesinfektion i renrum
Eftersom luftdesinfektion inte kan ske om människor eller djur är närvarande sker den vanligen automatiskt nattetid och används snarare för periodisk desinficering med sporicid än för den dagliga rengöringen.
Vid luftdesinfektion måste maskinen och desinfektionsmedlet betraktas som ett och samma system och måste kvalificeras tillsammans. Om olika maskiner och rengöringsmedel kombineras kan det nämligen ge upphov till otillförlitliga eller t.o.m. oeffektiva resultat.
Det finns många tekniska lösningar på marknaden med en varierande grad av komplexitet som kräver helt olika nivåer av ekonomiska investeringar. Eftersom vi anser att slutanvändarna bör ha kontroll över desinfektionen erbjuder vi enbart system som är tillräckligt överkomliga och tillräckligt enkla för att slutanvändarna ska kunna använda dem efter en kort utbildning.
Product selection
Luftdesinfektion
Välj alternativ i en produktlista och förfina sökningen ...