Daggpunkts- och fuktighetsmätare
För vissa specifika applikationer inom läkemedelsindustrin måste kalibrering ske var tredje månad eftersom mätenheterna är föremål för en valideringsprocess och även de minsta variationer kan ha stora effekter på applikationen.
Fuktighetskalibrerare
- För kalibrering av fuktighetsgivare, sändare och bärbara enheter
- Genererar stabila luftfuktighetsvärden 10 till 90 % RH
- Kompakt och enkel att transportera
- Snabb stabilisering av testkammaren
- Tillval: oberoende spårbar referenshygrometer
- Flera givare kan kalibreras samtidigt
Luftfuktighet-/temperaturkalibrerare
- För kalibrering av rF-fuktighetsgivare och sändare
- Temperaturer från 10 till 50 °C med noggrannhet 0,1 °C och fuktighet 10 till 90 % RH
- Exakta och repeterbara kalibreringar är möjliga
- Genererar fuktighet och temperatur samtidigt
- Utmärkt stabilitet
- Kompakt och enkel att transportera
- Tillval: inbyggd datalogger som loggar den inbyggda referensgivaren och givarna som ska kalibreras
- Lämplig för givare med diameter mellan 5 och 25 mm
Contact us