Torrförvaringssystem
För detta ändamål kan torrförvaringssytem användas. I de här systemen omges det förvarade godset om nödvändigt av en torr och inert atmosfär. Det finns tre olika tekniska avfuktningsmetoder som används för att erhålla en stabil och torr atmosfär.
- Kväveavfuktning: kontrollerad tillförsel av kväve
- Absorptionsavfuktning: kontrollerad torkning av luften med hjälp av en högeffektiv absorptionsavfuktare
- Tryckluftsavfuktning: kontrollerad tillförsel av tryckluft
Egenskaper:
- Material: transparent akrylglas eller pulverlackerat stål
- För komponenter som är känsliga för vitt ljus: modeller i gul (Bärnstensfärgad) akryl är tillgängliga
- Kontrollenhet med automatisk spolning (systemet spolas endast när det behövs)
- ESD-version (motstånd 107 Ohm/cm²)
- Optimala visuella och akustiska larm
- Valfritt kammarsystem (skåpvolymen delas in i individuella kammare)
- Låsbara dörrar som tillval
- Dataloggningsfunktioner som tillval
- Många fler skräddarsydda lösningar för systemets inre
Contact us