Enheter med laminärt flöde
Alla huvar med laminärt luftflöde från basan fungerar enligt principen för forcerat luftflöde med låg turbulens. Enligt denna princip leds en luftström in horisontellt eller vertikalt genom skåpets arbetsområde. Under processen tillförs den omgivande luften via ett förfilter och flödar över ett högeffektivt filter för substanssuspension horisontellt eller vertikalt in i arbetsområdet som en laminär flödesström. Denna luftström fångar partiklarna direkt där de uppkommer och transporterar bort dem från det rena området utan returflöde via ledningen för utsugsluft. Valet av horisontellt eller vertikalt flöde bör vara baserat på kvantiteten och geometrin hos de objekt som befinner sig i arbetsområdet.
Huvar förebygger partikelkontaminering när produkter fylls på eller packas i renrumsmiljöer. Draghuvar med laminärt flöde installeras över befintliga produktionslinjer. Moduler för vertikala flöden kan monteras på mobila ställ och flyttas mellan olika platser. Lateral överföring av det rena luftflödet och avskärmning av det rena arbetsområdet uppnås genom draperier med PVC-lameller eller sidopaneler.
Product selection
Enhet med laminärt flöde
Välj alternativ i en produktlista och förfina sökningen ...