Siloxanbrist – alternativa slanglösningar
Som du kanske vet, råder det idag en global brist på siloxan, vilket tvingar fram begränsade leveranser och en ökning av silikonpriserna.
Av senaste information att döma kommer problemet att finnas kvar i många år eller långsiktigt, vilket påverkar den globala försörjningen av silikonråmaterial. Tyvärr ser vi nu en påverkan på vår förmåga att leverera silikonslang till kund i rätt tid och till våra aktuella priser.
Masterflex har ett brett utbud av slanglösningar för dina behov. Alla formler listade nedan är biokompatibla USP klass VI och FDA 21 CFR 177.2600 certifierade och har valideringsdokument tillgängliga. Om du är osäker på nästa steg, eller behöver hjälp, är det bara att kontakta våra tillämpningsexperter.
Våra bästa slang för tillämpningar med hög renhet
Masterflex Puri-Flex pumpslang:
- Bättre än silikon i tester av nyckelprestanda
- Alltid på lager
- Kan värmeförseglas och svetsas
- Låga extraktions- eller upplösningsprodukter
- Låg spjälkning (partikelfrisättning) mot produkter
- Låg proteinbindning
För cellskörd- och mediaprocessystem samt för bioreaktorprocesslinjer.
PURI-FLEX™
Den genomskinliga Masterflex-slangen i premiumsegmentet har mycket lägre spjälkning och en längre pumplivslängd än silikon.
Andra bra alternativ till silikonslangar:
För buffert- och mediaberedning, engångsmontage och aseptisk försegling/svetsning.
Pharmed™
Ett populärt, opakt slangalternativ inom bioläkemedelssektorn. Pharmed™ är icke-toxisk, icke-hemolytisk, samt värmeförslutbar och svetsbar.
Köp Pharmed slang
För tillverkning av vacciner och produktionsfiltrering och jäsning.
PHARMAPURE®
Den renaste formeln vi erbjuder: denna opaka formel med ultralåg spjälkning är det optimala valet för aseptiska tillämpningar och bioprocesser.
Köp PHARMAPURE slang
För särskild kemikalieproduktion/behandling och diagnostiktestning.
CHEM-DURANCE® BIO
När du behöver kemisk och biologisk kompatibilitet med extra låg spjälkning finns det inget bättre val. Ogenomskinliga slangar.
Handla CHEM-DURANCE BIO slang
Friskrivning: Dessa slangformler från Masterflex är biokompatibla FDA 21 CFR och USP Class VI certifierade och har valideringsdokument tillgängliga vid förfrågan. Observera att dessa formler är endast föreslagna ersättningar, gör alltid ett slangtest före användning i din verksamhet.