Masterflex L/S MasterSense fyllnings-/förslutningspumpsystem med Masterflex Ultrapharm pumphuvud
Noggrannheten är kritisk när varje droppe räknas
Masterflex® L/S® MasterSense™ pumpsystem för fyllning/förslutning med Masterflex® UltraPharm™ pumphuvud
Handla nuEgenskaper som gör din process enklare
Perfekt för sanitetsmiljöer —
316 driftskapsling i polerat rostfritt stål, IP66 och NEMA 4X klassat för washdown
Lättavläst och lättanvänd pekskärm - även med handskar på Lägg upp, lagra och hämta fram pumpprogram via intuitiva menyer.
EtherNet/IP, Profibus, Wi-Fi, MasterflexLive aktiverat och analog fjärr-I/O innebär anslutbarhets- och kontrollmöjligheter som passar dina behov.
LÄS MER
250 rpm max.hastighet; doseringsvolymer från <0.5 ml till >500 ml
SE SPECIFIKATIONER
Viskande tyst drift minskar bullret på laboratoriegolvet
Pumphuvudet är i 316 rostfritt stål och kan autoklaveras; det har testats i 10 cykler utan förlust av vare sig flöde eller noggrannhetsprestanda
Förskjutna rullar och kulväxel säkerställer doseringsnoggrannheten (±0.5%), låg pulsering och lång slanglivslängd
Enkel slangfastsättning — reducerar dragkraften på slangen för längre slanglivslängd och minskad risk för förtida bortfall.
Masterflex set med dubbel-Y-slang säkerställer korrekt förvaring, repeterbarhet och noggrannhet
HANDLA DUBBEL-Y-SLANG
Kontinuerligt läge
Tidsläge
Volymläge
Fjärrläge
Slangkalibrering
Användaråtkomst
Fördelarna med ett pumphuvud i kuldriftssystem
Med ett kuldriftssystem drivs varje rulle direkt av solhjulet. Denna mekanism förhindrar axiell push-pull-friktion på slangen — vilket resulterar i längre slanglivslängd, lägre pulsering och hög repeterbarhet.
Pumphuvudet producerar varsam, mycket exakt dosering och flöde vid låg puls för att säkerställa optimal integritet och enhetlighet. Tack vare förskjutna rullar ger pumphuvudet ett linjärt flöde genom hela flödesintervallet. Medan en rulle suger vätska genom det ena benet i dubbel-Y-slang-setet, trycker den andra rullen vätska genom det andra benet. De dubbla kanalerna ger också utrymme för ett lägre rpm-tal så att man erhåller flödeshastigheter som i ”enkelkanaler”. Ett lägre rpm-tal innebär minskade skjuvkrafter för upprätthållande av vätske- och molekylintegriteten.
Installation i en handvändning
Intuitivt pekskärmsgränssnitt, även med handskar
- Enkel konfiguration och programmering
- 5" kapacitiv TFT/RGB pekskärm med en ren, bred tittvinkel
- Parametrarna justeras med en enkel rörelse — även med handskar på
- Driftslägena är kontinuerlig drift, volymdispensering och tidsdispensering
- Batchstyrning och intervall/av-tid i volym- och tidslägen
- I volymläge erbjuds antidropp- och hastighetsändringsfunktioner – det säkerställer noggrannheten och minimerar provförlusterna
- Det är enkelt att lagra och hämta fram upp till 50 vanligen använda protokoll, där vart och ett har ett unikt namn
- Du vet när du har hamnat rätt — en grafisk indikator talar om när den laddade slangen är optimalt kalibrerad
Avancerade anslutbarhets- och kontrollmöjligheter
Övervakning från valfri plats
MasterflexLive
- Masterflex är vår säkra, molnbaserade plattform för fjärrövervakning i realtid av alla Masterflex pumpparametrar
- Övervakning av kritiska processer som körs 24/7 utan behov av personal på plats
- Push-aviseringar gör dig uppmärksam på förändringar i driftsförhållanden samt på felmeddelanden
Flexibel anslutbarhet
- Ditt val av anslutbarhetsalternativ — EtherNet/IP, Profibus eller MasterflexLive®
- Tre-skikts åtkomst till pumpfunktionaliteten — använd detta alternativ för att skydda din process genom att styra vem som får använda pumpen och på vilken nivå
- Firmware-uppdateringar via molnet gör att du kan dra fördel av framtida förbättringar fullt ut
- Internet-anslutning via Wi-Fi eller standard Ethernet (RJ45) uttag på driftens baksida
Den perfekta pumpen för fyllning/förslutning med hög precision
Denna pump är icke-kontaminerande, har låg skjuvning och är non-invasiv, perfekt för bioläkemedel och sjukvård.
Tre-skikts åtkomst samt möjligheten att lagra och hämta fram program gör vätskeprocessen säker och exakt.
Vårt sortiment med slangformler säkerställer den vätskekompatibilitet och de myndighetsgodkännanden du behöver.
Precisionstillverkad pumpslang ger dig noggrannhet och tillförlitlighet i kritiska processtillämpningar.
Fullständiga specifikationer och produktinformation |
||||
![]() |
![]() |
|||
Artikel # | MFLX77976-40 | MFLX77976-42 | ||
Flödesintervall | 0.007 till 635 ml/min | 0.193 till 998 ml/min | ||
Masterflex Ultrapharm pumphuvud | för precisionsslang med sensor för öppet huvud, kapsling/rotor i rostfritt stål | för högprecisionsslang med sensor för öppet huvud, kapsling/rotor i rostfritt stål | ||
Accepterade slangstorlekar | Dubbel-Y L/S® 13, 14, 16, 25, 17 | Dubbel-Y L/S® 15, 24, 35 | ||
Pumpspecifikationer |
||||
Godkännanden från instanser | UL, cUL, CE | |||
Noggrannhet i hastighetskontrollen (upplösning) | ±0.1% (0.1 rpm vid 250 rpm) | |||
Garanti | 2 år | |||
MasterflexLive | Fjärrövervakning i realtid av alla pumpparametrar. Push-aviseringar ges avs. driftsförhållanden och felmeddelanden, vilket gör att man kan övervaka kritiska pumpprocesser 24/7 — ingen behöver vara på plats. | |||
EtherNet/IP eller Profibus |
Gränssnitt direkt med antingen Ethernet/IP eller Profibus-baserade processtyrningsnätverk (som använder PLC, SCADA eller liknande); möjliggör kontroll av alla pumpparametrar via nätverksgränssnitt. | |||
Antal rullar | 8 | |||
Vändbart | Ja | |||
Display | 5" kapacitiv TFT/RGB pekskärm med in-plane-omkoppling (bred tittvinkel); 800 x 480 pixlar | |||
Digital dispensering | Ja | |||
Extern styrning - ingång | 0 till 20 mA, 20 till 0 mA, 4 till 20 mA, 20 till 4 mA; 0 till 10 V, 10 till 0 V, 0 till 5 V, 5 till 0 V; start/stopp, riktning (medsols/motsols), primning via kontaktstängning | |||
Extern styrning - utgång | 0 till 20 mA, 20 till 0 mA, 4 till 20 mA, 20 till 4 mA; 0 till 10 V, 10 till 0 V, 0 till 5 V, 5 till 0 V; hastighetsvisning (öppen kontakt), motorn går, öppet huvud, lokalt/fjärr, allmänt larm | |||
Motor | Borstlös DC med krypterare; kontinuerlig drift; reverserbar; 1/10 hk (75 W) | |||
Sensor för öppet huvud | Ja; förlängningskabel ingår | |||
Kapslingsmaterial | 316 rostfritt stål | |||
Höljets klassning | IP66 / NEMA 4X | |||
Mått (L x B x H) | 13" x 9.3" x 11" (33 x 23.6 x 27.9 cm) | |||
Transportvikt | 40,75 lb (18,5 kg) | |||
Ström | 90 till 260 VAC, 50/60 Hz |