Masterflex® L/S® MasterSense™ processdrifter inom bioläkemedel
Take your process to the next level
Perfect for sanitary environments—
316 polished stainless steel housing IP66 NEMA 4X rated for washdown
Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity-
even with wet gloves on!
Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system while MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
Powerful performance in a small footprint. Variable flow up to 3400 mL/min (600 rpm). Brushless, maintenance-free motor provides ±0.1% speed control accuracy with 6000:1 turndown ratio
SHOP DRIVE OPTIONS
Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
SHOP L/S PUMP TUBING
Convenient open-head sensor and antidrip features. Accepts all L/S pump heads.
SHOP L/S PUMP HEADS
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Kontinuerligt läge
Tidsläge
Volymläge
Fjärrläge
Slangkalibrering
Användaråtkomst
Installation i en handvändning
Intuitivt pekskärmsgränssnitt, även med handskar
- Enkel konfiguration och programmering
- 5" kapacitiv TFT/RGB pekskärm med en ren, bred tittvinkel
- Parametrarna justeras med en enkel rörelse — även med handskar på
- Driftslägena är kontinuerlig drift, volymdispensering och tidsdispensering
- Batchstyrning och intervall/av-tid i volym- och tidslägen
- I volymläge erbjuds antidropp- och hastighetsändringsfunktioner – det säkerställer noggrannheten och minimerar provförlusterna
- Det är enkelt att lagra och hämta fram upp till 50 vanligen använda protokoll, där vart och ett har ett unikt namn
- Du vet när du har hamnat rätt — en grafisk indikator talar om när den laddade slangen är optimalt kalibrerad
Avancerade anslutbarhets- och kontrollmöjligheter
Övervakning från valfri plats
MasterflexLive
- Masterflex är vår säkra, molnbaserade plattform för fjärrövervakning i realtid av alla Masterflex pumpparametrar
- Övervakning av kritiska processer som körs 24/7 utan behov av personal på plats
- Push-aviseringar gör dig uppmärksam på förändringar i driftsförhållanden samt på felmeddelanden
Flexibel anslutbarhet
- Ditt val av anslutbarhetsalternativ — MasterflexLive®, EtherNet/IP eller Profibus
- Tre-skikts åtkomst till pumpfunktionaliteten — använd detta alternativ för att skydda din process genom att styra vem som får använda pumpen och på vilken nivå
- Firmware-uppdateringar via molnet gör att du kan dra fördel av framtida förbättringar fullt ut
- Internet-anslutning via Wi-Fi eller standard Ethernet (RJ45) uttag på driftens baksida
Komplettera ditt pumpsystem
Välj bland 9 pumphuvuden och 20+ slangformler för att få den perfekta pumpen till din process
Denna pump är icke-kontaminerande, har låg skjuvning och är non-invasiv, perfekt för bioläkemedel och sjukvård.
Tre-skikts åtkomst samt möjligheten att lagra och hämta fram program gör vätskeprocessen säker och exakt.
Vårt sortiment med slangformler säkerställer den vätskekompatibilitet och de myndighetsgodkännanden du behöver.
Precisionstillverkad pumpslang ger dig noggrannhet och tillförlitlighet i kritiska processtillämpningar.
Fullständiga specifikationer och produktinformation |
||||
Typer av godkända pumphuvuden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
600 RPM (upp till 2 pumphuvuden accepteras) |
600 RPM Easy-Load komplett system |
600 RPM Easy-Load II komplett system |
||
Flödesintervall | 0.006 till 3400 ml/min | 0.08 till 480 ml/min | 0.28 till 1700 ml/min | |
Med EtherNet/IP och MasterflexLive | MLFX07576-10 | MLFX77976-00 | MLFX77976-02 | |
Med Profibus och MasterflexLive | MLFX07576-12 | MLFX77976-10 | MLFX77976-12 | |
Driftsspecifikationer |
||||
Godkännanden från instanser | UL, cUL, CE | |||
Garanti | 2 år | |||
MasterflexLive | Fjärrövervakning i realtid av alla pumpparametrar. Push-aviseringar ges avs. driftsförhållanden och felmeddelanden, vilket gör att man kan övervaka kritiska pumpprocesser 24/7 — ingen behöver vara på plats. | |||
EtherNet/IP eller Profibus |
Gränssnitt direkt med antingen Ethernet/IP eller Profibus-baserade processtyrningsnätverk (som använder PLC, SCADA eller liknande); möjliggör kontroll av alla pumpparametrar via nätverksgränssnitt. | |||
Noggrannhet i hastighetskontrollen (upplösning) | ±0.1% (0.1 rpm vid 600 rpm) | |||
Vändbart | Ja | |||
Display | 5" kapacitiv TFT/RGB pekskärm med in-plane-omkoppling (bred tittvinkel); 800 x 480 pixlar | |||
Digital dispensering | Ja | |||
Extern styrning - ingång | 0 till 20 mA, 20 till 0 mA, 4 till 20 mA, 20 till 4 mA; 0 till 10 V, 10 till 0 V, 0 till 5 V, 5 till 0 V; start/stopp, riktning (medsols/motsols), primning via kontaktstängning | |||
Extern styrning - utgång | 0 till 20 mA, 20 till 0 mA, 4 till 20 mA, 20 till 4 mA; 0 till 10 V, 10 till 0 V, 0 till 5 V, 5 till 0 V; hastighetsvisning (öppen kontakt), motorn går, öppet huvud, lokalt/fjärr, allmänt larm | |||
Motor | Borstlös DC med krypterare; kontinuerlig drift; reverserbar; 1/10 hk (75 W) | |||
Sensor för öppet huvud | Ja; förlängningskabel ingår | |||
Kapslingsmaterial | 316 rostfritt stål | |||
Höljets klassning | IP66 / NEMA 4X | |||
Mått (L x B x H) | 13" x 9.3" x 11" (33 x 23.6 x 27.9 cm) | |||
Transportvikt | 28,75 lb (11,794 kg) | |||
Ström | 90 till 260 VAC, 50/60 Hz |