Torkdukar och svabbar för renrum
Contec har ett stort utbud av renrumstorkdukar som har framtagits för att uppfylla behoven i några av världens mest kritiska miljöer. Många olika duksubstrat, avancerade teknologier, konfigurationer och bearbetningsalternativ för både sterila och icke-sterila, torra och fördränkta, stickade, non-woven-dukar och mikrofiberdukar. Ett utbud av svabbar med olika längd, huvudstorlek och material.
Utvalda produkter
PROSAT® MBPP torkdukar med 70% IPA (PS-911)
Dessa torkdukar erbjuder exceptionell renhet och de är dränkta med en lösning bestående av 70% IPA eller denaturerad etanol och 30% avjoniserat vatten. Med torkdukarna appliceras lösningen på ytan jämnt och konsistent. Finns även sterila.
Anticon® MicroQuilt - hybrid-torkduk av polyester & mikrofiber
Anticon® MicroQuilt kombinerar renheten hos en stickad polyesterduk med mikrofiberdukens egenskaper när det gäller absorbtion och partikelinfångning. Det är den mest absorberande och renaste duk som Contec levererar.
PROSAT® lågendotoxindukar i stickad polyester
Torkdukarna PROSAT® Sterile Polynit Heatseal LE är tillverkade av 100% stickad polyester och fördränkta med en blandning av 70% IPA och WFI. Varje batch testas före frisläppning och är lågendotoxincertifierade till mindre än <1EU/torkduk. Varje ficka är i
CONSTIX® sortiment av renrumssvabbar
CONSTIX® svabbar är en lösning för de flesta utmaningarna inom svabbning, med mer än 30 unika skum- och polyester-bomullssvabbar i sortimentet. Varje svabb har utformats med olika länder, huvudstorlekar och material för att uppfylla specifika kundkrav.