Alkoholer, desinfektionsmedel och rengöringsmedel
Contec har ett stort sortiment av specialformulerade kemikalier för rengöring och desinfektion av kritiska och sterila miljöer. Från väteperoxidlösningar och IPA, till snabbverkande validerade spordödande desinfektionsmedel: Contec har de rengöringslösningar du behöver. Contec kan även erbjuda en steril, neutral rengöringslösning som är idealisk för renrumsmiljöer.
Specialprodukter
Contec ProChlor spordödande desinfektionsmedel
Contec ProChlor är ett revolutionerande spordödande medel, som dödar 100% av sporerna på under 1 min. Contec ProChlor levereras bruksfärdigt som en blandning av hypokloritsyra i renat vatten och det är effektivt mot bakterier, svamp, virus och sporer.
Contec HydroPure restlöst desinfektionsmedel
Contec HydroPure är en blanding av 6% H2O2 och WFI eller renat vatten. Contec HydroPure är effektivt mot bakterier, svamp och sporer och lämnar extremt lite eller noll rester efter sig. Finns sterilt med garanterad endotoxinnivå vilket gör det idealiskt f
Contec utbud av steril alkohol 70%
Contec 70% IPA eller denaturerad etanol finns filtrerat och sterilt i 500ml eller 1l triggersprayer, eller 5l förslutna behållare. Renrumsbehandlad, filtrerad till 0.2 mikroner och antingen dubbelt eller tredubbelt emballage.
Contec NeutraKlean rengöringsmedel
En desinfektion är effektivare om ytan först har rengjorts. Contec NeutraKlean är ett milt, icke-skummande rengöringsmedel avsett för renrum. Det är idealiskt för den lågnivårengöring som krävs efter underhåll och för borttagning av desinfektionsmedelsres