Moppsystem för renrum
Contec har utvecklat den mest fullödiga serien av moppningsprodukter, inkl. moppar för väggar och tak, hinkar och verktyg för kritiska och renrumsmiljöer. Oavsett om det gäller desinfektion eller rengöring av golv, väggar, tak eller invändigt i biosäkerhetsskåp och isolatorer har Contec ett moppsystem för renrum eller rengöringsverktyg som uppfyller de omfattande kraven i moderna hi-tech-branscher. Många av våra renrumsmoppar kan levereras med steril validering för användning i aseptiska miljöer.
Specialprodukter
VertiKlean® MAX™ moppsystem
Detta hållbara, lätta mopphuvud har ett enkelskikt av hydrofilt Pu-skum laminerat på ett material av polyestermikrofiber. Det ribbade mikrofibermaterialet glider lätt över golv och texturerade ytor för överlägsen borttagning av föroreningar.
Contec QuickTask™ plattmoppar
Contecs QuickTask™ består av ett antal platta mopphuvuden som enkelt installeras på en flexibel moppram och handtagskonstruktion. Varje mopphuvud har valts ut specifikt för att vara kompatibelt med många olika kemikalier och desinfektionsmedel.
Contec moppvätsystem
Vätsystemet för mopphuvuden har utformats för att underlätta moppningen av renrum: moppen fördränks innan den förflyttas till den kontrollerade miljön. Vagnen är i rostfritt stål, är liten och kompakt och idealisk för renrum av det mindre formatet.
Contec moppsystem med flera hinkar
Contecs autoklaverbara Compact Bucket System är en allt-i-ett-lösning som gör rengöring och desinfektion både enklare och effektivare. Vagnen, i rostfritt stål, finns med antingen två eller tre autoklaverbara hinkar i polypropylen.