Renrumstejp
Självhäftande renrumstejp passar för färgmärkning och märkning av ytor, utrustning, maskiner och smådelar. Passar även för streckkodsetiketter. Den sitter ordentligt fast, men kan avlägsnas utan att lämna rester. Partikelgenereringen och utgasningen är mycket låg, kärnan är tillverkad av plast. Finns i flera färger, bredder och längder.
Vi rekommenderar muddtejp för en effektiv förslutning mellan handske och plagg. Akryllim med låg vidhäftningsförmåga som är lätt att ta bort och inte lämnar rester eller skadar kläderna. Med ett tjockt skyddsskikt som är lätt att dra av, gammabestrålad.
Product selection
Tejp
Välj alternativ i en produktlista och förfina sökningen ...