Datortillbehör för renrum
Eftersom tangentbordet är ett av de ställen i renrummet som har den högsta nivån av kontaminering och som är mycket svårt att rengöra, täcker många över det med en skyddsfolie. Det specialutvecklade tangentbordet för användning i renrum ger en otrolig förbättring jämfört med sådan folie.
De tryckkänsliga renrumstangentborden har inga mellanrum mellan tangenterna, vilket förhindrar partikelansamlingar. Renrumstangentbord är helt förseglade och vattentäta och kan därför enkelt rengöras och desinficeras. Tillverkade av akryl eller glas. Lämpar sig för total infektionskontroll.
Renrumsmöss har exakt samma funktion som vanliga datormöss. Renrumsmöss är förseglade och kan sänkas ned helt och hållet i rengöringslösning för noggrann desinfektion. Mössen är kompatibla med vilken USB-anslutning som helst och med alla datorsystem.