Anteckningsböcker för renrum
Anteckningsböcker för renrum innehåller renrumspapper som har behandlats och förpackats i renrum klass 100 (ISO 5). Anteckningsböcker för renrum är idealiska när du behöver föra anteckningar i renrum och kontrollerade miljöer.
Det spiralbundna omslaget är tillverkat av klar antistatisk polypropylen utan amider eller silikon. Bläcket som används för utskrift har låga natriumnivåer för att minska jonföreningarna. Det linjerade vita papperet är tillräckligt ogenomskinligt för att du ska kunna skriva på båda sidorna.
Product selection
Anteckningsböcker
Välj alternativ i en produktlista och förfina sökningen ...