Papper och post-it lappar för renrum
Vårt renrumspapper har en slät yta (lateximpregnerad) med en minimal mängd partiklar och joner, vilket begränsar den eventuella kontamineringen i en ren produktionsmiljö. Papperet är svagt färgat för att kunna skiljas från vanligt papper. Du kan skriva för hand, kopiera eller skriva ut på det med all vanlig kontorsutrustning och det har en utmärkt förmåga att hålla kvar toner och bläck. Finns i olika format (DIN A5, A4, A3 eller som datorpapper), vikter och färger.
Post-it lapparna är tillverkade av renrumspapper. De har rengjorts och förpackats i ett renrum klass 100/ISO 5. De innehåller borttagbar vattenbaserad lösningsmedelsfri adhesiv med mycket låga utgasningsnivåer. Kan fästas och tas bort utan att lämna rester. Används för att skriva anteckningar i dokument eller lämna kommentarer i alla renrumsmiljöer. Finns i många färger.
Product selection
Papper och klisterlappar
Välj alternativ i en produktlista och förfina sökningen ...