Förpackningar av Tyvek för renrum
Egenskaper:
- Kompositmaterial av polyetylenfolie och Tyvek® utan beläggning
- Tack vare den transparenta folien blir produkterna synliga
- Kan ångsteriliseras upp till 125 °C
- Kan etylenoxid- och gammasteriliseras
- Gassterilisering med mycket låga nivåer av gasrester (t.ex. ETO) förkortar vädringstiden
- Steriliseringsindikatorer på förpackningen
- Extremt låg partikelkontaminering
- Lågluddande
- Enastående barriäregenskaper
- Försegling av hög kvalitet och hög bristningsstyrka
- Kan enkelt värmeförseglas (förseglingstemperatur upp till max. 120 °C)
- Folien lämpar sig för skrift
- 100 % återvinningsbara
- Kan fås som släta påsar eller avrivbara påsar i syfte att minimera partikelkontamineringen
- Finns i olika renrumsklasser
Slät påse:
- Olika bredder och längder
- Standardtjocklek: 0,100 mm
- Tillgänglig med eller utan konformitetscertifikat i varje leverans
Rör:
- Olika bredder
- Längd: 100 m
- Den idealiska förpackningen för steriliserat gods i stort format
Product selection
.png)
Förpackningar av Tyvek
Välj alternativ i en produktlista och förfina sökningen ...