Polyetylenförpackningar för renrum
Egenskaper:
- Ultraren, klar polyetylen
- Tack vare den transparenta folien blir produkterna synliga
- Passar för gammasterilisering
- Steriliseringsindikatorer på förpackningen
- Inga gasutsläpp
- Tål de flesta kemikalier
- Kan enkelt värmeförseglas (förseglingstemperatur 120 °C till 200 °C)
- Kan fås som slät påse eller rör
- Konformitetscertifikat med varje leverans
Slät påse:
- Olika bredder och längder
- Standardtjocklek: 0,100 mm
Rör:
- Olika bredder och längder
- Standardtjocklek: 0,100 mm
- Rör med plastkärna, den idealiska förpackningen för steriliserat gods i stort format
Contact us