Transparenta pappersförpackningar för renrum
Egenskaper:
- Material: Kraftpapper för sterilisering med kompositfolie av polyester/polypropylen
- Tack vare den transparenta folien blir produkterna synliga
- Passar för ång-, etylenoxid- och formaldehydsterilisering utan begränsningar
- Steriliseringsindikatorer på förpackningen
- Enkel, säker förslutning med enheter för genomgående försegling
- Borttagningshjälp underlättar vid öppning av förpackningen
- Folien passsar för skrift med steriliserbara fiberspetspennor
- Kan som tillval erhållas som slät papperspåse eller rör
Slät papperspåse:
- Olika bredder och längder
- Kan som tillval erhållas med självhäftande förslutning
Rör:
- Olika bredder och längder
- Den idealiska förpackningen för steriliserat gods i stort format
Product selection
Transparenta pappersförpackningar
Välj alternativ i en produktlista och förfina sökningen ...