Antistatiska polyetylenförpackningar
Egenskaper:
- Ultraren rosa polyetylen
- Icke-korrosiva
- Tål de flesta kemikalier
- Kan fås som slät påse eller rör
- Kan enkelt värmeförseglas (förseglingstemperatur 120 °C till 200 °C)
- Konformitetscertifikat med varje leverans
Slät påse:
- Olika bredder och längder
- Standardtjocklek: 0,100 mm
- Kan fås med självhäftande försegling
Rör:
- Olika bredder och längder
- Standardtjocklek: 0,150 mm
- Den idealiska förpackningen för steriliserat gods i stort format
- Rör med plastkärna
Contact us