Masterflex® B/T® MasterSense™ processpump för bioläkemedel
Reimage bioprocessing
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Handla nuConnected, efficient and durable
1. Built for high-flow, continuous duty, perfect for sanitary environments— 316 polished stainless steel housing
IP66 rated for washdown
2. Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
3. Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity - even with wet gloves on!
4. Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system while MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
5. Variable flow: 0.65 – 42 LPM
VIEW FULL SPECS
6. Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely – choose PerfectPosition® pump tubiung sizes B/T 87 and B/T 91
SHOP B/T PUMP TUBING
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Intuitiv användning
Enkelt pekskärmsgränssnitt, även med handskar på
- Enkel konfiguration och programmering
- 5" kapacitiv TFT/RGB pekskärm med en ren, bred tittvinkel
- Parametrarna justeras med en enkel rörelse — även med handskar på
- Driftslägena är kontinuerlig drift, volymdispensering och tidsdispensering
- Batchstyrning och intervall/av-tid i volym- och tidslägen
- Det är enkelt att lagra och hämta fram upp till 50 vanligen använda protokoll, där vart och ett har ett unikt namn
- Du vet när du har hamnat rätt — en grafisk indikator talar om när den laddade slangen är optimalt kalibrerad
- IP66-klassad för tvättning
Lägg upp, lagra och hämta fram 50 pumpprogram via användarvänliga menyer
Kontinuerligt läge
Tidsläge
Volymläge
Fjärrläge
Slangkalibrering
Användaråtkomst
Avancerade anslutbarhets- och kontrollmöjligheter
På fjärrbasis, säkert och regeluppfyllande
Fjärrövervakning
- Masterflex är vår säkra, molnbaserade plattform för fjärrövervakning i realtid av alla Masterflex pumpparametrar
- Övervaka och justera kritiska processer som körs 24/7 utan behov av personal på plats
- Push-aviseringar gör dig uppmärksam på förändringar i driftsförhållanden samt på felmeddelanden
Flexibel anslutbarhet
- Ditt val av anslutbarhetsalternativ — MasterflexLive, EtherNet IP eller Profibus
- Tre-skikts åtkomst till pumpfunktionaliteten — använd detta alternativ för att skydda din process genom att styra vem som får använda pumpen och på vilken nivå
- Firmware-uppdateringar via molnet gör att du kan dra fördel av framtida förbättringar fullt ut
- Internet-anslutning via Wi-Fi eller standard Ethernet (RJ45) uttag på driftens baksida
Den perfekta pumpen för högvolymstillämpningar
IP66-klassad - byggd för sanitetsmiljöer där tvätt förekommer, inkl. renrum, livsmedels- och mejeribearbetning.
Denna pump är icke-kontaminerande, har låg skjuvning och är non-invasiv, perfekt för bioläkemedel och sjukvård.
Flöden upp till 42 LPM för säkerställande av exakta flödeshastigheter gör denna pump idealisk för storskalig produktion.
Tre-skikts åtkomst samt möjligheten att lagra och hämta fram program gör vätskeprocessen säker och exakt.
Need on-demand pumping and portability?
Designed for easy and secure operation of Masterflex pump systems, the new Masterflex Bioprocess Pump Cart is ideal for efficient operation in flexible manufacturing.
Learn more![]() |
Pos. # MLFX77112-10 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vad ingår Snabbmatning® pumphuvud, 3 ft (1 m) av Tygon® LFL B/T 91 slang 06430-91; och en 6-ft (1.8-m) sladd med IEC 320/CEE22-uttag. Enheten levereras med landsspecifikt kontakt-/slang-set; vänligen ange slutdestination vid beställning. |
||||
Prestandaspecifikationer |
||||
Flödeskapacitet | 0.65 till 42 LPM (0.17 till 11.1 GPM) | |||
rpm | 11 till 321 | |||
Antal godkända huvuden | 1 | |||
Maximalt vridmoment | Start: 1130 N•cm (1600 oz-in) | |||
I drift: 1017 N•cm (1440 oz-in) | ||||
Vändbart | Ja | |||
Extern styrning - ingång | 0 till 20 mA, 20 till 0 mA, 4 till 20 mA, 20 till 4 mA; 0 till 10 V, 10 till 0 V, 0 till 5 V, 5 till 0 V; start/stopp, riktning (medsols/motsols), primning via kontaktstängning | |||
Extern styrning - utgång | 0 till 20 mA, 20 till 0 mA, 4 till 20 mA, 20 till 4 mA; 0 till 10 V, 10 till 0 V, 0 till 5 V, 5 till 0 V; hastighetsvisning (öppen kontakt), motorn går, öppet huvud, lokalt/fjärr, allmänt larm | |||
Nätverkskommunikation | EtherNet/IP, Profibus, MasterflexLive | |||
Elektriska specifikationer |
||||
Spänning | 90 till 260, auto-selektion universalspänning | |||
Ström | 5.0 A vid 115 V; 3.1 A vid 230 V | |||
Säkringsklassning | 6 A / 250 V | |||
Motortyp | Kontinuerlig drift, TENV, BLDC | |||
Motorstorlek | 370 W (0.5 hk) | |||
Display | 5" kapacitiv TFT/RGB pekskärm med in-plane-omkoppling (bred tittvinkel); 800 x 480 pixlar | |||
Motor/hastighetskontrolltyp | PWM med mikroprocessor | |||
Hastighetsreglering (repeterbarhet) | ±0,1 % | |||
Mjukstart/elektronisk broms | Ja/ja | |||
Fysiska specifikationer |
||||
Kapslingsmaterial | Kapsling i 316 rostfritt stål, chassi i rostfritt stål, infattning i rostfritt stål | |||
Pumphuvudmaterial | Pulverlackerat kolstål och aluminiumgods, rostfritt stål, polykarbonat, Nylatron® rullar | |||
IP-klassning | IP66 | |||
Instansförteckningar | UL, cUL, CE, DLS | |||
Driftstemperatur | 0 till 40°C (32 till 104°F) | |||
Förvaringstemperatur | -25 till 65°C (-13 till 149°F) | |||
Ljudnivå | <75 dBA @ 1 m (39") | |||
Mått (L x B x H) | 62.2 x 40.1 x 47.8 cm (24.5" x 15.8" x 18.8") | |||
Transportvikt | 54,5 kg (120 lb) |