Sterila lösningar för ytor i renrum
Lösningarna filtreras till 0,2 µm innan de fylls på och förpackas i renrum och fylls antingen på under aseptiska förhållanden eller strålas på slutet.
Neutralt rengöringsmedel
- Högskummande flytande rengöringsmedel, neutralt pH
- Filtrerat till 0,2 µm, gammastrålat, dubbelförpackat
- Levereras med analys-, strålning- och sterilitetcertifikat
- Förp.: 100 x 30 ml eller 50 x 50 ml koncentrat
Etanol och IPA
- Bredspektrumdesinfektionsmedel
- Uppfyller kraven i CEN 1276, CEN 1650 och CEN 13697
- Filtrerat till 0,2 µm, gammastrålat (900 ml) eller påfyllt under aseptiska förhållanden (5 liter), dubbelförpackat
- Levereras med analys-, sterilitet- och strålningcertifikat där så är tillämpligt
- Denaturerad etanol: 70 % etanol, 30 % vatten (WFI) denaturerad med IPA
- Isopropylalkohol: 70 % isopropylalkohol, 30 % vatten (WFI)
- Kan även fås som aerosol med renat vatten
- Förp.: 6 x 900 ml sprejflaska, 6 x 1 l sprejflaska
4 x 5 l eller 2 x 5 l behållare, 12 x 300 ml aerosol
Desinficerande sporicid
- Klordioxidgenererande system med två delar
- Uppfyller kraven i CEN 1276, CEN 1650, CEN 13697 och CEN 13704
- Filtrerat till 0,2 µm, påfyllt under aseptiska förhållanden och dubbelförpackat
- Levereras med analys- och sterilitetcertifikat
- Baserat på klordioxid
- Kompatibelt i rotation med amfotera desinfektionsmedel
- Effektivt mot sporer på bara 5–8 minuter!
- Förp.: 25 x (2 x 100 ml) koncentrat,
4 x (4,9 l + 100 ml) bruksfärdigt
Amfotera desinfektionsmedel
- Högeffektivt ytaktivt desinfektionsmedel
- Uppfyller kraven i CEN 1276, CEN 1650 och CEN 13697
- Filtrerat till 0,2 µm, påfyllt under aseptiska förhållanden och dubbelförpackat
- Levereras med analys- och sterilitetcertifikat
- Validerade HPLC- och titreringstestmetoder är tillgängliga
- Kompatibelt under rotation med ett spordödande eller QAC-desinfektionsmedel
- Förp.: 50 x 50 ml eller 50 x 100 ml koncentrat,
6 x 900 ml sprejflaska, 4 x 5 l eller 2 x 5 l behållare
Kvartära ammoniumdesinfektionsmedel
- Högeffektivt ytaktivt desinfektionsmedel baserat på kvartära ammoniumföreningar
- Filtrerat till 0,2 µm, påfyllt under aseptiska förhållanden och dubbelförpackat
- Levereras med med analys- och sterilitetcertifikat
- Kompatibelt med olika material i stor utsträckning
- För många olika applikationer
- Förp.: 50 x 25 ml eller 50 x 100 ml koncentrat,
6 x 900 ml sprejflaska, 4 x 5 l eller 2 x 5 l behållare
Contact us