Osterila lösningar för ytor och CIP
De osterila produkterna varierar från land till land och den här sidan ger därför en översikt av de tillgängliga produktgrupperna. Kontakta oss för information om vilka produkter som är tillgängliga i Sverige och om de är lämpliga för ditt specifika användningsområde.
Rengöringsmedel för ytor:
- Alkaliska högskummande ytrengöringsmedel
- Neutrala högskummande universella rengöringsmedel
- Ej skummande högeffektiva golvrengöringsmedel för manuell användning eller användning i automatiska skurmaskiner
Rengöringsmedel – CIP:
- Alkaliska CIP-rengöringsmedel för borttagning av organisk smuts, inklusive fetter och oljor
- Sura CIP-rengöringsmedel för borttagning av organisk och oorganisk smuts, i synnerhet mineral- och kalkavlagringar
Medel för ytdesinfektion:
- Desinfektionsmedel baserade på kvartära ammoniumföreningar
- Bredspektrumdesinfektionsmedel utan sporocid effekt för slutdesinfektion
Desinfektionsmedel – CIP:
- CIP-desinfektionsmedel, baserade på perättiksyra
- CIP-desinfektionsmedel, baserade på natriumhypoklorit
Contact us