Desinfektionsmedel, tvål och krämer
God handhygien är särskilt viktig i renrum och kontrollerade miljöer där personalen manipulerar känsliga delar eller riskerar att exponeras för patogener. Att bära handskar flera timmar om dagen innebär också en påfrestning för huden, vilket kan leda till obehag eller till och med hudåkommor.
Goda rutiner för handtvätt och desinfektion i kombination med regelbunden användning av en hudvårdsprodukt ger bättre hygien, förebygger korskontaminering och minskar hälsoproblem.
Vi erbjuder många olika märken och produkter, men det kan variera från land till land. Vi har även ett brett urval av förpacknings- och dispenseringssystem. Vi hjälper dig gärna att välja den bästa lösningen för ditt renrum eller din kontrollerade miljö.
Flytande tvål:
Milda, syntetiska cremetvålar som passar för dig som tvättar händerna ofta.
Kan fås utan färg- eller doftämnen eller milt parfymerade.
Hudvårdande krämer:
Silikonfria olje-/vattenemulsioner baserade på vax som motverkar torr och irriterad hud. Dermatologiskt testade.
Desinfektionsmedel:
Effektiv desinficering och förebyggande av hudirritation.
Finns med etanolbas och 2-propanol- och 1-propanolbas.
Contact us