Masterflex® peristaltiska pumpar inom vaccinproduktion
Vätskelösningar för vaccin- och behandlingsproduktion
Optimera dina processer och minska kontamineringsrisken med vårt stora sortiment med vätskeprodukter från Masterflex®, Ismatec®och andra betrodda varumärken. Lägg till intuitiva och exakta peristaltiska pumpar och pumpslangar, MasterflexLive® pumpövervakning på fjärrbasis, flödesmätare och styrdon, engångskomponenter samt flaskmontage; håll din vaccinproduktion igång och den värdefulla produkten säker hela vägen fram.
Jäsning
Jäsningen, i vaccin- eller behandlingsprocessens centrum, skapar proteinerna i din behandling. Noggrann övervakning och exakt tillförsel av medier och andra tillsatser är huvudfaktorer för en effektiv tillväxt. Säkerställ optimala resultat med vårt stora utbud av vätskehanteringsprodukter.
Visa jäsningsarbetsflöde
Mediamatningspumpar
Effektiv, programmerbar pumpning och fyllning av medier; flöden upp till 19 lpm
Transferpump
IP66 tvättning; anslut via MasterflexLive, EtherNet/IP eller Profibus; flöden upp till 42 LPM
Matarpump syra/bas
Programmerbar dosering av pH-justerare och andra komplement; flöden upp till 3400 ml/min
Mediamatningspumpar
Exakt överföring och fyllning av medier med hjälp av intuitiv pekskärm; flöden upp till 3400 ml/min
Matarpump syra/bas
Lågflödes, programmerbar dosering av pH-justerare och andra komplement; flöden upp till 365 ml/min
Skörd
Från tvättning till buffertinjicering till filtrering: stegen i skördandet börjar med att separera proteinet från cellerna. Ta en titt på våra pumpar för vätsketransfermöjligheter samt engångsledningar mellan filter och kärl. Beroende på din produktionsskala kan våra filtreringsprodukter också leverera kritiska prestanda i din process.
Visa skördearbetsflöde
Ultrafiltreringspump
Sanitetspump, lågpulserande, som levererar flöde och tryck för filtrering; flöden upp till 3 LPM; tryck till 58 psi (4 bar)
Steril filtreringspump
Sanitetspump, skjuvkänsling, som levererar flöde och tryck för filtrering; flöden upp till 14 LPM; tryck till 58 psi (4 bar)
Centrifugmatningspumpar
Cytoflow®-pumpen är idealisk för levande celler, stora molekyler och andra skjuvkänsliga vätskor; flöden upp till 13.6 LPM
Transferpump
Cytoflow-pumpen är idealisk för pumpning av levande celler, stora molekyler och andra skjuvkänsliga vätskor; flöden upp till 5 LPM
Provtagningspump
Exakt, programmerbar provtagning efter volym eller tid; flöden upp till 365 ml/min
Rening
Separera din slutprodukt från alla kvarvarande smittoämnen och effluvia. Koncentrera och raffinera proteinerna så att de är förberedda för den slutliga produktfyllningen/förslutningen. Den isolerade vätskeflödesvägen i peristaltiska pumpar är kritisk i detta arbetsflöde.
Visa extraktionsarbetsflöde
TFF/korsflödesfiltreringspump
Sanitetspump, lågpulserande, som levererar flöde och tryck för filtrering; flöden upp till 3 LPM; tryck till 58 psi (4 bar)
Kromatografimatarpump
Cytoflow®-pumpen är idealisk för levande celler, stora molekyler och andra skjuvkänsliga vätskor; flöden upp till 13.6 LPM
TFF/korsflödesfiltreringspump
Sanitetspump, skjuvkänsling, som levererar flöde och tryck för filtrering; flöden upp till 14 LPM; tryck till 58 psi (4 bar)
Transferpump
IP66 tvättning; anslut via MasterflexLive, EtherNet/IP eller Profibus; flöden upp till 42 LPM
Provtagningspump
Programmerbar provtagning efter volym eller tid; enkel automationsintegration med EtherNet/IP; flöden upp till 3400 ml/min
Processprinciper
Förutom pumpar och slang som passar dina processbehov, kan du välja i vårt stora sortiment med engångsmontage och komponenter, flaskmontage, flödessensorer och pumpar med fjärrövervakning, så att du håller din vaccinproduktion igång dygnet runt, utan bekymmer.
Masterflex® flödessensorer med ultraljud
Få exakta flödesavläsningar utan att lägga till nya material till vätskevägen; non-invasiv design eliminerar kontakten med arbetsvätskan
Masterflex flödessensorkontroll
Gränssnittet mellan ultraljudsflödessensorn och Masterflex-pumpen får indata från flödessensorn och justerar sedan pumphastigheten till en inställd flödeshastighet eller dispenseringsvolym
Provtagningsflaskmontage
Säker transfer, provtagning och förvaring av biofarmaceutiska produkter och reagenser
Slangar för peristaltiska pumpar
Masterflex och Ismatec precisionsextruderade och pumptestade formler, framtagna för högsta tillförlitlighet, regelefterlevnad och spårbarhet
Sanitetskopplingar och klämmor
Säkra sanitetsanslutningar i kritiska processtillämpningar. Kopplingar och klämmor i erforderliga storlekar, från pilot till produktion