Masterflex i farmaceutiska lösningar
Masterflex och Ismatec varumärken med peristaltiska pumpar har en kontamineringsfri pumpningsteknologi som är reglerade branschers förstahandsval.
Våra lösningar för engångsbruk och tjänster för slangkapning förser dig med anpassade engångsslangmontage som har gammabestrålats samt slanglängder kapade i de längder och kvantiteter du behöver. Som komplement till de produkter vi erbjuder är våra representanter väl förtrogna med de utmaningar du står inför och de tjänster du behöver.
Masterflex peristaltiska pumpar är perfekta för
- Tangentiell flödesfiltrering
- Skörd av cellmedier
- Bioprocessarbetsflöden
- Rening
- Tillverkning av IV-påsdispensering
- Spiralultrafiltrering
- Jäsningskontroll
- Upplösningstester
- Kosmetikdispensering
Vad gör Masterflex till det bästa valet för farmaceutiska tillämpningar
- Brett utbud av slangmaterial - Kompatibilitet med många laboratoriekemikalier.
- Icke-kontaminerande - Vätskamediet kommer i kontakt enbart med slangens insida.
- Enkel rengöring - Det är bara att byta slang för att rengöra pumpen.
- Flerkanalsmöjlighet - Använd upp till 32 kanaler samtidigt på en drivenhet.
- Sanitetsanslutningar på slang - Snabba slanganslutningar i sanitetssystem.
- Hanterar viskösa material - Dispensering av agar och suspensioner.
- Torrkörning - Användning som lågflödesaspirator eller luft/vakuumpump.
- Modulär design - Mixa och matcha pumphuvuden, slangar och drifter.
- Anpassad tekniktjänst - Design i dina laboratoriedispensers eller analysutrustning.
Masterflex i buffertmediaberedning
Pumpar, vätskevägskomponenter, blandningsutrustning, filtrering och processövervakning är viktiga delar i ett komplett buffertberedningssystem.
Buffertlösningar är viktiga för effektiv skörd och extraktion. Det är av kritisk betydelse för en effektiv produktion att upprätthålla buffertrenheten vid leverans av exakta volymer.
Beredning av media, arbetsflöde
Masterflex i tillämpningar för cellodlingstransfer
Peristaltiska pumpar, med steriliserade slangar och kopplingar, är idealiska metoder för att skydda renheten i odlingen vid transfer mellan produktionskärl.
Cellodlingen är den primära produktionsmiljön för biofarmaceutiska produkter. Under pilot- och uppskalningsfasen är det viktigt att upprätthålla optimala förhållanden för celltillväxt genom en varsam behandling av odlingsmediet, detta för att avkastningen av slutprodukten skall bli maximal.
Mediamatningspumpar
Effektiv, programmerbar pumpning och fyllning av medier; flöden upp till 19 lpm
Dispenseringspump
Mångsidig flerkanalspump för exakt leverans av lågflödande vätskor – med intuitivt pekskärmsgränssnitt
Matarpump syra/bas
Programmerbar dosering av pH-justerare och andra komplement; flöden upp till 3400 ml/min
Slangar för peristaltiska pumpar
Masterflex och Ismatec precisionsextruderade och pumptestade formler, framtagna för högsta tillförlitlighet, regelefterlevnad och spårbarhet
Sanitetskopplingar och klämmor
Säkra sanitetsanslutningar i kritiska processtillämpningar. Kopplingar och klämmor i erforderliga storlekar, från pilot till produktion
Masterflex i tangentiell flödesfiltrering (TFF)
Masterflex erbjuder pumpar, vätskevägsslangar och anslutningar, filtrering, tryckövervakning och andra produkter för en framgångsrik produktion, samtidigt som renheten i slutprodukterna skyddas.
TFF-arbetstryck och flödeshastigheter kräver rätt utrustning; användningsområdet är separering och/eller rening av biomolekyler och cellskörd.
Revolutionerande diagnostikbehandlingar kräver anpassade pumpar
I sjukvårdssektorn prioriteras både säkerhet och tid. Produktutvecklare från Cytonics kontaktade Masterflex’ Custom Engineering Services Group för att lägga upp en anpassad pumplösning för deras APIC-system.
Läs mer