Skördeprocess
+ Temperatursensorer
+ Trycksensorer
+ Flödessensorer
+ Mikrofiltrering
+ Pumpar
+ Ultrafiltrering
Temperatursensorer
Mikrofiltrering
Beroende på produktionsyta eller laboratoriekapacitet varierar filtret i kapacitet och fungerar som ett grovfilter i mikroskalan.
Ultrafiltrering
Ultrafiltrering är ett av slutstegen i skördearbetsflödet och avlägsnar mycket fina smutspartiklar från mottagande makromolekylprodukt, vilket ger ett koncentrat. Detta sker vanligtvis vid ett högt tryck.