Masterflex i lösningar för livsmedel och drycker
Masterflex kan hantera en mängd vätskor, från varmvatten och vitaminlösningar till tjock sirap. Pumphuvudena är designade för snabbt slangbyte, och ett stort urval av drivenheterna har ”tvättnings”-möjligheter. Välj bland ett stort utbud av slang som uppfyller kraven i USP klass VI, FDA, NSF, EP och 3A.
Masterflex peristaltiska pumpar är perfekta för
- Dispensering av pizzasås
- Salladsdressingspump
- Glasdisksystem
- Glasspump
- Automatiska avloppsrengörare
- Dispensering av popcornssmör
- Injicering av vitamin A och D
Vad gör Masterflex till det bästa valet för tillämpningar inom livsmedel och drycker
- Hög renhet - Vätskemediet kommer i kontakt endast med slangen — uppfyller USP, FDA, EP, 3A, NSF. Sterilisering med etylenoxid, gammastrålning eller autoklav.
- Brett utbud av slangmaterial - Kompatibilitet med många industrikemikalier.
- Enkel rengöring - Det är bara att byta slang för att rengöra pumpen, IP66-modeller finns tillgängliga.
- Självflödande - Sugpumpar upp till 8.8 m (29 ft).
- Hanterar viskösa material - Transfer och dispensering av yoghurt, glass och livsmedelspartiklar.
- Vändbart - Kan köras i båda riktningarna utan lossande av slang.
- Modulär design - Mixa och matcha pumphuvuden, slangar och drifter.
- Anpassad tekniktjänst - Design i dina laboratoriedispensers eller analysutrustning.
Dispenseringspump
Mångsidig flerkanalspump för exakt leverans av lågflödande vätskor – med intuitivt pekskärmsgränssnitt
Sanitetsprovtagningspump
Exakt dispensering vid variabla hastigheter - NEMA 4X kapslingar klarar process- och tvättningstillämpningarna.
Tillsats-/koncentratpump
Program för smakkoncentrat ”on demand”. Även många OEM-tillämpningsmöjligheter
Slangar för peristaltiska pumpar
Masterflex och Ismatec precisionsextruderade och pumptestade formler, framtagna för högsta tillförlitlighet, regelefterlevnad och spårbarhet
Sanitetskopplingar och klämmor
Säkra sanitetsanslutningar i kritiska processtillämpningar. Kopplingar och klämmor i erforderliga storlekar, från pilot till produktion