Masterflex i vattenbehandlingslösningar
Masterflex peristaltiska, kolv- och växelpumpsteknologier används ofta inom vattenrening och kemisk behandling.
Ett av våra mest utmanande problem idag är vattenkvaliteten. Ca 1 procent av vår vattenförsörjning är nytt vatten, och endast en fraktion av det är drickbart. Till kemikaliebehandlingstillämpningarna för Masterflex-pumpar hör reglering av pumphastigheter. Tillämpningar med reaktanspumpning kräver frisättning av kemikalier i realtid i reaktionskärl, en typisk användning i tillverkning eller kemisk syntes. Behandlingen av slutprodukten använder mätarpumpar för att exakt dispensera produkten i en form eller behållare. De kemikalier som används kan vara snart sagt alla kemiska för- eller slutprodukter.
Masterflex peristaltiska pumpar är perfekta för
- Kontaminerat grundvatten
- Provtagning i kemikalietrummor
- Enzymisolering
- Analys av flödesinsprutning
- Växthusbevattning
- Konstgödningstillämpningar
- Spridningssystem för insektsmedel
- Analys av avloppsvatten/slam
- Trädsbesprutning
- Analysatorer av vattensalinitet
- Provtagning i avloppsvatten
Vad gör Masterflex till det bästa valet för vattenreningstillämpningar
- Brett utbud av slangmaterial - Kompatibilitet med många industrikemikalier.
- Icke-kontaminerande - Vätskan kommer i kontakt enbart med slangens insida.
- Enkel rengöring - Det är bara att byta slang för att rengöra pumpen, IP66-modeller finns tillgängliga.
- Självflödande - Sugpumpar upp till 8.8 m (29 ft).
- Hanterar viskösa material - Transfer och dispensering av oljor eller vätskor i suspension.
- Torrkörning - Pumpen skadas inte när den lämnas obevakad.
- Vändbart - Rensning och provtagning med en pump.
- Modulär design - Mixa och matcha pumphuvuden, slangar och drifter.
- Anpassad tekniktjänst - Design i dina laboratoriedispensers eller analysutrustning.
Hållbar dispenseringspump med hög volym
En hållbar konstruktion ger en lång brukstid med minimalt underhåll. Upp till 42 LPM.
Matarpump med hög renhet
Idealisk för kemikaliepumpning/mätning och tillämpningar som kräver hög renhet, högt tryck eller bådadera
Bärbar provtagningspump
Framtagen för ultimata prestanda vad gäller bärbarhet och mångsidighet. Använd återuppladdningsbart batteri eller anslut till AC eller 12 VDC.
Dispenseringspump med hög volym
Den hållbara, tvättbara digitala drivenheten med variabel hastighet kan hantera stora batchar snabbt och effektivt med flödeshastigheter upp till 42 LPM
Slangar för peristaltiska pumpar
Masterflex och Ismatec precisionsextruderade och pumptestade formler, framtagna för högsta tillförlitlighet, regelefterlevnad och spårbarhet