Biobehandling, jäsningsprocess
+ Pumpar
+ Pumpar
+ Trycksensorer
+ Flödessensorer
+ Pumpar
+ Ventilationsfilter
+ Provtagningsflaska
+ Temperatursensorer
+ Pumpar
Ventilationsfilter
Många tillämpningar inom bioläkemedel kräver användning av ventilationsfilter i tankventilationen. Normalt är dessa filter steriliserade så att man undviker kontamineringsrisken. Filtren fungerar också som en tryckstabilisator för tankomgivningen.
Provtagningsflaska
Tankar, kärl och flaskor förvarar produkten mellan faserna i läkemedelsproduktionen. De är steriliserade eller har en steriliserad barriär mellan kärlet och produkten (t.ex. ett tankfoder) för att minska risken för kontaminering. Tankportarna förbeställs så att de passar behoven i tillämpningen. Provtagningsflaskorna kommer att inkludera ett ventilationsfilter för undvikande av trycksättning av flaskan under dispensering samt korskontaminering.