Specialtillbehör för renrum
Utöver arbetet med att avlägsna kontaminanter och partiklar med torkdukar finns det andra rengöringsuppgifter som kräver specialtillbehör.
Som exempel kan nämnas bänkskydd (med en stabil yta som luddar ytterst lite, ett högabsorberande mellanlager och ett ogenomträngligt bottenlager). Konstruktionen med tre skikt ger en säker cytotoxisk produktion och en trygg avfallshantering. Den inbyggda vätskebarriären tål starka kemikalier. Den glidsäkra undersidan av polyetylen håller skyddet på plats. Skyddet ligger slätt och är slätt även när det torkat.
Torkvantar underlättar säker rengöring av svåråtkomliga områden som vagnar, hyllor eller slangar i renrum och kontrollerade miljöer. För en större absorptionsförmåga kan du välja torkvantar med skummaterial inuti.
Product selection
Specialtillbehör
Välj alternativ i en produktlista och förfina sökningen ...