Svabbar
Svabbar används för att rengöra känsliga ytor på svåråtkomliga ställen i tillverkningsmiljön. De spelar också en viktig roll, särskilt inom läkemedelsindustrin, vid validering av rengöringsprocessen.
Vi erbjuder ett brett sortiment av svabbar:
- Olika storlekar
- Material (handtag/svabbhuvud)
- Funktionalitet (absorptionsförmåga, partikel- och jonemission)
- Finns även i ESD-version
- Alla svabbar kan autoklaveras
Valideringskit för TOC-rengöring
Valideringskitet för TOC-rengöring (Total Organic Carbon) har tagits fram för att förenkla provtagning för validering av rengöring inom läkemedelsindustrin. Kitet kan även användas med Sievers, Tekmar Dohrman och Anatel A 2000 för att mäta TOC. Det innehåller komponenter för provtagning från 12 resp. 72 olika ställen i produktionsmiljön och utgör ett effektivt transportmedel för proverna från produktionen till laboratoriet med minimal risk för kontaminering.
Vialerna har tillverkats, analyserats och certifierats till < 10 ppb TOC av Eagle Picher och visar låga blankvärden för TOC. Analyscertifikat säkerställer spårbarhet för produktionsbatcherna. Kitet inkluderar även etiketter så att proverna kan identifieras korrekt på provtagningsstället.
Svabbar ingår:
- Material: stickad polyester
- Låg partikelgenerering
- Det avbrytbara handtaget gör att svabbhuvudet kan placeras i vialen med minimal hantering och kontaminering
- God absorptionsförmåga
- Mycket god kemikalieresistens
- Kan autoklaveras för att säkerställa provtagning under sterila förhållanden
- Extra svabbar för TOC kitet (TX 714K) kan beställas
- Finns även med långt handtag (TX 761K)
Product selection
Svabbar för renrum
Välj alternativ i en produktlista och förfina sökningen ...