Moppsystem för renrum
För enkel rengöring av standardutrustning i renrum och kontrollerade miljöer. Systemet är konstruerat för att klara det begränsade utrymmet vid isolatorer eller dragskåp, nå in i trånga passager, rengöra "över och under" (med hopfällbara handtag tillverkade av elektropolerat rostfritt stål) och rengöra runt och under tung processutrustning eller kalibrerade apparater.
Draperirengörarna har slitstarka överdrag som luddar mycket lite (det finns ett urval olika överdrag) för enkel rengöring av draperier och mjukväggar i renrum och i känsliga och sterila miljöer.
Product selection
Moppsystem
Välj alternativ i en produktlista och förfina sökningen ...